Learn More
Sartorius Paquetes múltiples de pipetas mecánicas Tacta™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-7077938 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Tipo:
Multipaquetes de pipetas mecánicas
Cantidad:
1/paq.
10/paq.
20/paq.
Volumen (métrico):
20 μL, 200 μL, 1000 μL
De 0,5 a 10, de 10 a 100, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl
De 0,5 a 10, de 2 a 20, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl
De 0,5 a 10, de 20 a 200, de 100 a 1000, de 30 a 300 μl
De 0,5 a 10 μl, de 10 a 100 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl
De 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl, de 1 a 10 ml
De 2 a 1000 20l, de 10 a 100l, de 20 a 200 100l, de 500 a 5000 μl
de 0,5 a 10, de 10 a 100 y de 100 a 1000 μl
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 15653104
Marca: Sartorius LH729673
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
4 pipetas monocanal (de 0,5 a 10 μl, de 10 a 100 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl), gradillas de puntas a 96 puntas (de 0,1 a 10 μl, de 0,5 a 200 μl, de 10 a 1000 μl), 1 soporte lineal, 4 soportes de pipetas simples
Los paquetes múltiples combinan un juego de pipetas mecánicas de un canal Tacta con bandejas de puntas a juego y accesorios útiles. Los Paquetes múltiples de pipetas mecánicas Sartorius Tacta ofrecen la mejor alternativa para reemplazar las pipetas mecánicas usadas.
  • Cómodo de sujetar gracias al mango de diseño ergonómico
  • Fuerzas de pipeteo y expulsión de puntas bajas
  • Expulsión suave de la punta con la nueva tecnología Optiject™
  • El exclusivo sistema Optilock™ proporciona flexibilidad para el ajuste y bloqueo del volumen
  • Ajuste de calibración para proporcionar resultados precisos para varios tipos de líquidos
  • Resultados fiables, incluso durante largos periodos de pipeteo
  • La pantalla de volumen de cuatro dígitos fácil de leer ayuda a ajustar los volúmenes exactos
  • Fácil de limpiar con solo tres piezas para desmontar
  • Totalmente esterilizable en autoclave
  • Puntas Optifit estándar de alta calidad para diversas aplicaciones
Garantía
Dos años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Sartorius Tips
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reusable
Modelo Tacta™
Número de canales 1
Línea de productos Tacta
Esterilidad Non-sterile
Tipo Multipaquetes de pipetas mecánicas
Volumen (métrico) De 0,5 a 10, de 10 a 100, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl
Pantalla Pantalla de volumen de cuatro dígitos
Incluye 4 pipetas monocanal (de 0,5 a 10 μl, de 10 a 100 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl), gradillas de puntas a 96 puntas (de 0,1 a 10 μl, de 0,5 a 200 μl, de 10 a 1000 μl), 1 soporte lineal, 4 soportes de pipetas simples
Cantidad 20/paq.
Monitorización de UV Alto
Garantía 2 años
Longitud (métrico) 138 mm (1 canal, 1000 μl); 240 mm (8 canales, 300 μl)
Peso (métrico) 79 g (1 canal, 1000 μl); 138 g (8 canales, 300 μl)