Learn More
Sartorius Paquetes múltiples de pipetas mecánicas Tacta™
Los paquetes múltiples combinan un juego de pipetas mecánicas de un canal Tacta con bandejas de puntas a juego y accesorios útiles. Los Paquetes múltiples de pipetas mecánicas Sartorius Tacta ofrecen la mejor alternativa para reemplazar las pipetas mecánicas usadas.
Marca: Sartorius LH-729675
982.89 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Includes: 5 pipetas monocanal (de 2 a 20 μl, de 10 a 100 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl), gradillas de puntas para 96 puntas (de 0,5 a 200 μl, de 10 a 1000 μl), gradilla de puntas para 50 puntas (5000 μl), 1 soporte lineal, 5 soportes de pipetas
Descripción
- Cómodo de sujetar gracias al mango de diseño ergonómico
- Fuerzas de pipeteo y expulsión de puntas bajas
- Expulsión suave de la punta con la nueva tecnología Optiject™
- El exclusivo sistema Optilock™ proporciona flexibilidad para el ajuste y bloqueo del volumen
- Ajuste de calibración para proporcionar resultados precisos para varios tipos de líquidos
- Resultados fiables, incluso durante largos periodos de pipeteo
- La pantalla de volumen de cuatro dígitos fácil de leer ayuda a ajustar los volúmenes exactos
- Fácil de limpiar con solo tres piezas para desmontar
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Puntas Optifit estándar de alta calidad para diversas aplicaciones
Servicio Técnico
Dos años
Especificaciones
Sartorius Tips | |
Reusable | |
1 | |
Non-sterile | |
De 2 a 1000 20l, de 10 a 100l, de 20 a 200 100l, de 500 a 5000 μl | |
5 pipetas monocanal (de 2 a 20 μl, de 10 a 100 μl, de 20 a 200 μl, de 100 a 1000 μl, de 500 a 5000 μl), gradillas de puntas para 96 puntas (de 0,5 a 200 μl, de 10 a 1000 μl), gradilla de puntas para 50 puntas (5000 μl), 1 soporte lineal, 5 soportes de pipetas | |
Alto | |
138 mm (1 canal, 1000 μl); 240 mm (8 canales, 300 μl) |
Autoclavable | |
Tacta™ | |
Tacta™ | |
Multipaquetes de pipetas mecánicas | |
Pantalla de volumen de cuatro dígitos | |
20/paq. | |
2 años | |
79 g (1 canal, 1000 μl); 138 g (8 canales, 300 μl) |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Disfrute de descuentos de hasta el 78% en equipos de laboratorio de primera calidad y actualice su laboratorio con los mejores aparatos a los precios más bajos.Promo Code: 24075Expires: 2025-07-31
-
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
New Offer Ahorre hasta un 92%