Includes
3 pipetas monocanal (de 0,5 10 μl, de 10 a 100 μl, de 100 a 1000μl), gradillas de puntas para 96 puntas (de 0,2 a 10 μl, de 0,5 a 200 μl, de 10 a 1000 μl), 1 soporte lineales, 3 soportes de pipetas individuales
- Cómodo de sujetar gracias al mango de diseño ergonómico
- Fuerzas de pipeteo y expulsión de puntas bajas
- Expulsión suave de la punta con la nueva tecnología Optiject™
- El exclusivo sistema Optilock™ proporciona flexibilidad para el ajuste y bloqueo del volumen
- Ajuste de calibración para proporcionar resultados precisos para varios tipos de líquidos
- Resultados fiables, incluso durante largos periodos de pipeteo
- La pantalla de volumen de cuatro dígitos fácil de leer ayuda a ajustar los volúmenes exactos
- Fácil de limpiar con solo tres piezas para desmontar
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Puntas Optifit estándar de alta calidad para diversas aplicaciones
Garantía
Dos años
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | Sartorius Tips |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reusable |
| Modelo | Tacta™ |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Tacta |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo | Multipaquetes de pipetas mecánicas |
| Volumen (métrico) | de 0,5 a 10, de 10 a 100 y de 100 a 1000 μl |
| Pantalla | Pantalla de volumen de cuatro dígitos |
| Mostrar más |