missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ TACS-Sapphire

Código de producto. 30000759
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30000759 10 mL 10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30000759

Marca: R&D Systems™ 48229608

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

R&D Systems™ TACS-Sapphire is a component of the HT TiterTACS™ Assay Kit, which is a quantitative assay for the detection of apoptosis in cells.

  • Use substrate solution at room temperature, add 100μL of solution per well.
  • TACS-Sapphire™ is supplied ready to use.
  • Protect from light.
  • Non-toxic, non-organic peroxidase substrate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cantidad 10 mL
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.