Learn More
IBA Lifesciences Adaptador de columna TACS
Código de producto. 17277590 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de columna:
0,3 ml
1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de columna unitSize
17277590 0,3 ml cada uno
15819794 1 ml cada uno
2 options
Código de producto. 17277590
Marca: IBA Lifesciences 63333001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adaptador para columnas de agarosa Strep-Tactin™ TACS que se adapta a tubos estándar
  • Los adaptadores permiten la colocación™ de columnas de Agarosa TACS de Strep-Tactin en tubos estándar.
  • Los adaptadores de columna están disponibles en dos tamaños: Para columnas de 3 ml (que contienen 0,3 ml de agarosa Strep-Tactin™ TACS) que se ajustan a tubos de 15 ml, y para columnas de 10 ml (que contienen 1 ml de agarosa Strep-Tactin™ TACS) que se ajustan a tubos de 50 ml. 
Especificaciones
Tipo de columna 0,3 ml