missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ 10X TdT Stop Buffer

Código de producto. 30000723
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30000723

Marca: R&D Systems™ 48103003

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

R&D Systems™ TACS 2 TdT Stop Buffer is provided with the TACS TdT kits to stop the activity of the TdT enzyme in TUNEL labeling assays.

  • Uncontrolled product according to WHMIS classification criteria
  • All of the ingredients in this product are listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory, the Domestic Substances List (DSL) and/or the Non-Domestic Substances List (NDSL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cantidad 100 mL
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado