missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tacedinaline, MedChemExpress

Código de producto. 16461936
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16461936 500 mg 500 miligramos
16464057 50 mg 50 miligramos
16458148 10 mg 10 miligramos
16421336 200 mg 200 miligramos
16407906 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16461936

Marca: Medchem Express HY50934

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tacedinaline (N-acetyldinaline) is an inhibitor of the histone deacetylase (HDAC) with IC50s of 0.9, 0.9, 1.2 μM for recombinant HDAC 1, 2 and 3 respectively.

Tacedinaline (N-acetyldinaline) is an inhibitor of the histone deacetylase (HDAC) with IC50s of 0.9, 0.9, 1.2 μM for recombinant HDAC 1, 2 and 3 respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tacedinaline
Forma física Solid
CAS 112522-64-2
Color Off-White
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H15N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo N-acetyldinaline CI-994 Goe-5549
Información de solubilidad DMSO : ≥ 58 mg/mL (215.37 mM)
SMILES O=C(NC1=C(N)C=CC=C1)C2=CC=C(NC(C)=O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 269.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.3
Porcentaje de pureza 95.77%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.