Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TACE/ADAM17 humano
Código de producto. 15494883
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
15494883 96 pruebas 1 set
17874170 10 × 96 pruebas paquete de 10
17145339 5 × 96 pruebas cada uno
3 options
Código de producto. 15494883
Marca: Invitrogen™ EHADAM17
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para TACE/ADAM17 humano cuantifica TACE hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el TACE hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para TACE humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Divide el precursor ligado a la membrana de TNF-alfa a su forma soluble madura. Responsable de la liberación proteolítica de JAM3 soluble de la superficie de las células endoteliales. Responsable de la liberación proteolítica de varias otras proteínas de la superficie celular, incluyendo el receptor TNF p75, el receptor interleucina 1 tipo II, el receptor TNF p55, el factor de crecimiento transformante alfa, la L-selectina, el receptor de la hormona del crecimiento, MUC1 y la proteína precursora amiloide. Actúa como activador de la vía de Notch mediando la escisión de Notch, generando el fragmento intermedio asociado a la membrana llamado truncamiento extracelular de Notch (NEXT).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P78536
Intervalo del ensayo 78,15-5000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 70 pg
Intervalo de calibración De 70 pg/mL a 5000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteasas, peptidasas e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 6868
Símbolo de gen ADAM18,CD156B,CSVP,NISBD,NISBD1,TACE
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo ADAM18, CD156B, CSVP, NISBD, NISBD1, TACE
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min