Learn More
Thermo Scientific Chemicals TABS, 99 %
Código de producto. p-4089984 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10159959 25 g Frasco de vidrio 25 g
10311800 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10159959
Marca: Thermo Scientific Chemicals 428080250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54960-65-5257.301 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54960-65-5
Peso molecular (g/mol) 257,301
Sinónimo Ácido N-Tris(hidroximetil)metil-4-aminoetanosulfónico
Especificaciones
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Envase Frasco de vidrio
Porcentaje de pureza ≥ 98,5 % (en base anhidro)
Nombre del producto
  • TABS