missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

T56-LIMKi, MedChemExpress

Código de producto. 16483636
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16483636 25 mg 25 miligramos
16483717 50 mg 50 miligramos
16470208 5 mg 5 miligramos
16447748 10 mg 10 miligramos
16447606 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16483636

Marca: Medchem Express HY19352

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress T56-LIMKi is a selective inhibitor of LIMK2; inhibits the growth of Panc-1 cells with an IC50 of 35.2 μM.

T56-LIMKi is a selective inhibitor of LIMK2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material T56-LIMKi
Forma física Solid
CAS 924473-59-6
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H14F3N3O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo T5601640
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (256.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C)=NO1)NC2=CC=CC(C(NC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)=O)=C2
Peso molecular (g/mol) 389.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.33
Porcentaje de pureza 99.07%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.