Learn More
Simport™ Scientific T500 Sample Tubes with Internal Thread
Simport™ Scientific T500 Sample Tubes with Internal Thread is used for storing and transporting biological materials.
Especificaciones
| Esterilidad | No estéril |
|---|---|
| N.° por paquete | 1000 |
| Forma del fondo | Independiente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Estilo de rosca | Interno |
Descripción
- Made of polypropylene
- Withstand temperatures from −196°C to 121°C
- Max force: 17000g
- Withstand centrifugation
- Caps sold separately
Especificaciones
| No estéril | |
| Independiente | |
| Interno |
| 1000 | |
| Esterilizable en autoclave | |
| Polipropileno |