Learn More
IKA™ Husillo T-SP-2
Código de producto. 17593666 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
38 x 116 x 38 mm (An x Al x Pr)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
17593666 38 x 116 x 38 mm (An x Al x Pr) cada uno
1 options
Código de producto. 17593666
Marca: IKA™ 0025008239
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El husillo solo se puede utilizar en combinación con el soporte motorizado HELISTAND, así como con la tuerca y el acoplamiento respectivos.
  • El husillo solo se puede utilizar en combinación con el soporte motorizado HELISTAND, así como con la tuerca y el acoplamiento respectivos.
  • El T-SP-SET completo con tuerca y acoplamiento se incluye con el conjunto HELISTAND y todos los paquetes ROTAVISC HELI.
  • Los husillos en T utilizados en combinación con el soporte motorizado HELISTAND son especialmente adecuados para la medición de muestras no fluidas, como cremas, pastas o gelatina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Huso mitótico
Para utilizar con (equipo) Viscosímetro
Material Stainless Steel (316L)
Diámetro interior (métrico) 36.4 mm
Longitud (métrico) 114.3 mm
Para utilizar con (aplicación) Medición de muestras no fluidas, como cremas, pastas o gelatina
Tamaño 38 x 116 x 38 mm (An x Al x Pr)