Learn More
Bohlender™ Conectores de tubos en forma de T
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
Tubos con DE 4 mm
Tubos con DE 8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Resistencia a la presión de hasta 5 bar
- Apto para vacío
- Racor de tubo de PTFE
- Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Material | PTFE |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Tamaño de los tubos | Tubos con DE 8 mm |
| Tamaño de rosca | 18 x 28 |
| Forma | Forma de T |
| Color | Blanco |
| Presión máxima | 5 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 250 °C |
| Tipo de producto | Racor de tubo |