Learn More
Hanna Instruments™ Termómetro en forma de T
Código de producto. 10654232
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +220 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10654232 De -50 °C a +220 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10654232
Marca: Hanna Instruments™ HI14500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El dispositivo de comprobación de calibración garantiza la precisión
  • Termómetro de bolsillo con rango -50 °C a 220 °C y sonda larga de 125 mm
  • Sonda puntiaguda de acero inoxidable
  • El dispositivo de comprobación de calibración garantiza la precisión
  • La función de apagado automático utiliza pilas AAA (incluidas)
Especificaciones
Tipo de producto Termómetro en forma de T
Temperatura máxima 220 °C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +220 °C
Exactitud ± 0,3 °C