Learn More
Thermo Scientific™ T-REx™ Tango™ P2RY14-bla U2OS Cells
Código de producto. 10185694
Change view
Click to view available options
Cantidad:
8 x 106 celdas/vial
Tamaño de la unidad:
cada uno
10185694 8 x 106 celdas/vial cada uno
1 options
Código de producto. 10185694
Marca: Thermo Scientific™ K1858
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
T-REx™ Tango™ P2RY14-bla U2OS cells contain the human purinergic receptor P2Y14 (P2RY14) under doxycycline inducible control linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
T-REx™ Tango™ P2RY14-bla U2OS cells contain the human purinergic receptor P2Y14 (P2RY14) under doxycycline inducible control linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase reporter gene under the control of a UAS response element. The T-REx™ Tango™ P2RY14-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of UDP-glucose. In addition, T-REx™ Tango™ P2RY14-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso NM_014879.2
Entrada del ensayo Selección de arrestina beta basada en células
Estado de célula Células divisoras
Contenido y almacenamiento Las líneas celulares Tango™ se envían con hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato.
Cola citoplasmática Cola nativa
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) FRET
Clase de proteínas humanas Receptor acoplado a proteína G (GPCR)
Estado de la población Origen del clon unicelular
Línea de productos Tango
Cantidad 8 x 106 celdas/vial
Presentación de datos Punto final
Gen marcador BLA (betalactamasa)
Entrada diana P2RY14
Tipo Célula U2OS
Línea de células U2OS
System Type Tango™
Druggable Target GPCR