missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
T, Mouse anti-Human, Clone: 5C8, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Abnova H00006862-M05.100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: ERSDHKEMMEEPGDSQQPGYSQWGWLLPGTSTLCPPANPHPQFGGALSLPSTHSCDRYPTLRSHRSSPYPSPYAHRNNSPTYSDNSPACLSMLQSHDNWEspecificaciones
| T | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| T, brachyury homolog (mouse) | |
| MGC104817/TFT | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Western Blot | |
| 5C8 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_003181 | |
| T | |
| T (NP_003172, 222 a.a. ∼ 320 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 6862 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido