Learn More
Grant Instruments™ Abrazadera en T.
Descripción
La abrazadera en T Grant permite conectar un baño de circulación de calentamiento Grant a prácticamente cualquier recipiente de cara vertical.
Los baños de circulación de calentamiento Grant son adecuados para usar con tanques de acero inoxidable y plástico Grant. Con la adición de una abrazadera en forma de T también pueden ser fijados a prácticamente cualquier depósito lateral vertical con un espesor máximo de pared de 35 mm para depósitos rectangulares, 30 mm para depósitos circulares (300 mm de diámetro), y una capacidad de hasta 50 litros. Las temperaturas mínimas y máximas que se pueden alcanzar dependen del aislamiento del tanque y la temperatura mínima de funcionamiento depende del dispositivo de enfriamiento accesorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 L |
| Para utilizar con (aplicación) | Permite que el baño de circulación de calefacción se pueda conectar a prácticamente cualquier depósito lateral vertical con una pared máxima |