Learn More
Testo™ Cabezal de sonda T/C
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Cabezal de sonda T/C, eje de sonda de diám. 5 x 120 mm L, punta de eje de sonda de diám. 12 x 120 mm L, intervalo de medición de –50 a 350 °C, 5s de tiempo de reacción, para medición de superficie (T/C tipo K) |
| Certificaciones/conformidad | EN 60584-2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la medición de superficie (T/C tipo K) |
| Resolución | 0,1 °C (de –50 a 199,9 °C), 1,0 °C Rango restante |
| Tiempo de respuesta | 5 s |