missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
T-bet/TBX21 Antibody (4B10), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-43298PE
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
T-bet/TBX21 Monoclonal specifically detects T-bet/TBX21 in Human, Mouse, Rhesus Macaque samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Intracellular).
Especificaciones
| T-bet/TBX21 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| T-bet, TBETT-PET, TBLYMT-cell-specific T-box transcription factor T-bet, T-box 21, T-box expressed in T cells, T-box protein 21, T-box transcription factor TBX21, Transcription factor TBLYM | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 30009 | |
| Store at 4C in the dark. |
| Flow Cytometry | |
| 4B10 | |
| Flow Cytometry, Flow (Intracellular) | |
| TBX21 | |
| The immunogen for this antibody was TBet. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rhesus Macaque | |
| IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido