Learn More
IKA™ Elemento de dispersión T 50 Digital con cabezal mezclador de chorro
Código de producto. 10611412 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
S50 N – W 65SK
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10611412 S50 N – W 65SK cada uno
1 options
Código de producto. 10611412
Marca: IKA™ 0008006300
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Elemento de dispersión
Intervalo de volumen (métrico) De 1 L a 50 L
Diámetro (métrico) 80 mm
Longitud del eje (métrico) 350 mm
Para utilizar con (equipo) S50 N – W 65SK
Modelo S 50N–W65-SK
Cantidad de embalaje 1 unidad