Learn More
IKA™ Elemento de dispersión digital T 50
Código de producto. 15241126 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
S 50-KR-G-45-F
S 50-KR-G45-G
S 50-KR-G45-M
S 50N–G45-F
S 50N–G45-M
Longitud del eje (métrico):
290 mm
300 mm
Intervalo de volumen (métrico):
De 0,25 L a 10 L
De 500 ml a 15 l
De 500 ml a 20 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Longitud del eje (métrico) Intervalo de volumen (métrico) unitSize
15241126 S 50-KR-G45-G 300 mm De 500 ml a 20 l cada uno
15251126 S 50-KR-G45-M 300 mm De 500 ml a 15 l cada uno
15261126 S 50-KR-G-45-F 300 mm De 0,25 L a 10 L cada uno
10384851 S 50N–G45-M 290 mm De 500 ml a 15 l cada uno
10049110 S 50N–G45-F 290 mm De 0,25 L a 10 L cada uno
5 options
Código de producto. 15241126
Marca: IKA™ 0010000632
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este elemento de dispersión con los dispersadores IKA™ T 50. Los elementos de dispersión digitales T 50 cuentan con un acoplamiento de conexión rápida que facilita el intercambio de herramientas de dispersión.
  • La tecnología de dispersión funciona mediante el principio de estátor-rotor
  • El sistema consta de un rotor dentro de un estátor estacionario
  • Debido a la alta velocidad circunferencial, el medio que se va a procesar se extrae axialmente en el cabezal de dispersión y luego se fuerza su paso radialmente a través de las ranuras en la disposición de estátor-rotor
  • La alta velocidad y el espacio mínimo entre el rotor y el estátor producen fuerzas de cizallamiento extremadamente fuertes lo que se traduce en una mejor dispersión
  • Los materiales plásticos utilizados cuentan con aprobación de la FDA, (Food and Drug Administration, agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
  • Aptos para instrumento de dispersión digital T 50
  • Materiales en contacto con el medio: PTFE, AISI 316L
  • Aptos para disolventes
  • Temperatura máx.: 180 °C
  • Métodos de esterilización: todos los métodos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Elemento de dispersión
Intervalo de volumen (métrico) De 500 ml a 20 l
Diámetro (métrico) 45 mm
Longitud del eje (métrico) 300 mm
Material PTFE, acero inoxidable de 316L
Para utilizar con (equipo) S 50 KR - G 45 G
Modelo S 50-KR-G45-G
Cantidad de embalaje 1 unidad
Método de esterilización Producto químico húmedo