Learn More
IKA™ Herramienta de dispersión S 25 N; ST
Código de producto. p-8007221 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
De 1 a 100
De 1 a 50
De 10 ml a 1,5 l
De 50 ml a 2 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 13410607
Marca: IKA™ 0004447300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para el instrumento de dispersión T 25 digital
Se recomiendan herramientas de ST para su uso con tejidos y otros materiales fibrosos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Elemento de dispersión
Intervalo de volumen (métrico) De 10 ml a 1,5 l
Diámetro (imperial) 0,7 in
Diámetro (métrico) 18 mm
Longitud del eje (métrico) 194 mm
Material PTFE, acero inoxidable PT de 316L
Para utilizar con (equipo) S 25 N 18 G ST
Modelo S 25N-18G-ST
Cantidad de embalaje 1 unidad