Learn More
IKA™ Herramienta de dispersión S 10 N; ST
Código de producto. 13460597 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
De 1 a 100
De 1 a 50
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13460597
Marca: IKA™ 0004446500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para instrumento de dispersión T 10 Basic y T 10 Standard
Se recomiendan herramientas de ST para su uso con tejidos y otros materiales fibrosos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Elemento de dispersión
Intervalo de volumen (métrico) De 1 a 50
Diámetro (imperial) 0,3 in
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud del eje (métrico) 115 mm
Material PTFE, acero inoxidable PT de 316L
Para utilizar con (equipo) S 10 N 8 G ST
Modelo S 10N-8G-ST
Cantidad de embalaje 1 unidad