Learn More
Invitrogen™ Reactivo SYTOX AADvanced™ Ready Flow™
Código de producto. 15952344
Click to view available options
Cantidad:
120 reacciones
Tamaño de la unidad:
120 reacciones
Código de producto. 15952344
Marca: Invitrogen™ R37173
El reactivo SYTOX™ AADvanced Ready Flow es una tinción de ácido nucleico de alta afinidad para la detección de células muertas en citometría de flujo.
  • Tinción de ácido nucleico de alta afinidad para la detección de células muertas en citometría de flujo
  • El reactivo SYTOX AADvanced Ready Flow es una tinción de células muertas lista para su uso y directa a la muestra que emite fluorescencia roja cuando se une al ADN
  • Es espectralmente similar a 7-AAD, pero con una cinética de absorción rápida y CV relativamente bajos
  • Penetra las células de manera más eficiente que el 7-AAD, proporcionando una mejor diferenciación de las células vivas y muertas
  • Añada 2 gotas del frasco cuentagotas directamente en 1 x 106 células, incube y analice
  • La tinción posee una excitación / emisión máximas de 546/647 nm
  • No es necesario diluir, pesar ni pipetear
  • Estable a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Impermeable
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Incluye 2 frascos cuentagotas, almacenar a temperatura ambiente.
Descripción Reactivo SYTOX AADvanced™ Ready Flow™
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Tipo de producto Reactivo
Tipo de colorante Impenetrable en células
Emission 647 nm
Excitation Wavelength Range 546 nm
Formulario Solución
Formato Frasco(s)
Línea de productos AADvanced, Ready Flow
Cantidad 120 reacciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Localización subcelular Nucleus