Learn More
Invitrogen™ SYTO™ Deep Red Nucleic Acid Stain, for live cells
Description
- La tinción de ácido nucleico de color rojo intenso de SYTO es un tinte con permeabilidad celular que tiñe específicamente los núcleos de células vivas, muertas o fijadas. Se puede utilizar en flujos de trabajo de imágenes fluorescentes de células vivas y en flujos de trabajo de células fijadas, incluyendo inmunocitoquímica, inmunohistoquímica y experimentos de inmunofluorescencia.
- Después de una breve incubación con la tinción, los núcleos de células vivas, muertas o fijas son fluorescentes con una señal roja/roja lejana que se puede detectar con un conjunto de filtros estándar Cy5/rojo lejano o una configuración láser.
- Tinte permeable a las células que tiñe los núcleos de células vivas, muertas o fijadas
- Detectable con un conjunto de filtros de fluorescencia rojo intenso/Cy5, con máximos de excitación/emisión de 652/669 nm
- Señal fluorescente cinco veces mayor cuando se tiñe el ADNbc frente al ARN
- La tinción de ácido nucleico rojo profundo SYTO puede multiplexarse con fluoróforos azules, verdes, anaranjados, rojos y cercanos al IR cuando se utilizan configuraciones de filtros fluorescentes/láser compatibles.
- La tinción aumenta en fluorescencia con concentraciones crecientes de ADNbc. La tinción de ácidos nucleicos de SYTO Deep Red muestra hasta cinco veces más fluorescencia cuando se incuba con ADNbc en lugar de ARN, a diferencia de DRAQ u otras tinciones de ácido nucleico rojo intenso de células vivas.
- Tiene una señal inicial brillante y una excelente estabilidad fotográfica en un experimento típico de adquisición de imágenes.
- Estas propiedades hacen que la tinción sea ideal como un colorante simple y cuantitativo de etiquetado de núcleo de células muertas/fijadas en un solo paso para su uso con microscopios de fluorescencia, fluorímetros, lectores de microplacas de fluorescencia y citómetros de flujo.
- La tinción se ha utilizado con éxito en células monocapa vivas y células esferoides y como tinción de contraste nuclear en inmunocitoquímica.
Specifications
Specifications
| Color | Rojo oscuro |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 652 nm |
| Tipo de colorante | Permeabilidad celular |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 1 vial |
| Volumen (métrico) | 250 μl |
| Método de detección | Fluorescente |
| Emisión | 669 nm |
| Línea de productos | SYTO |
| Show More |