Learn More
SYTL4 Monoclonal Antibody (OTI3C8), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200014591
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17543864 30 μL 30 microlitros
17523864 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17543864 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA810588S
Mouse Monoclonal Antibody
SYTL4 Monoclonal antibody specifically detects SYTL4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno SYTL4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3C8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PPP4R4
N.º de referencia del gen Q6NUP7
Alias de gen Exophilin-2; Gph; Granuphilin; granuphilin b; granuphilin-a; granuphilin-b; Slp4; synaptotagmin like 4; synaptotagmin-like 4; synaptotagmin-like 4 (granuphilin-a); synaptotagmin-like protein 4; Sytl4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PPP4R4 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57718
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a