Learn More
SYTL4 Monoclonal Antibody (OTI2E11), TrueMAB™, OriGene
Descripción
SYTL4 Monoclonal antibody specifically detects SYTL4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SYTL4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI2E11 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | SYTL4 |
| N.º de referencia del gen | Q96C24 |
| Alias de gen | Exophilin-2; Gph; Granuphilin; granuphilin b; granuphilin-a; granuphilin-b; Slp4; synaptotagmin like 4; synaptotagmin-like 4; synaptotagmin-like 4 (granuphilin-a); synaptotagmin-like protein 4; Sytl4 |
| Mostrar más |