missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SYS1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15613235
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15613235 400 μL 400 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15613235 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA548935

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SYS1 Polyclonal Antibody for Western Blot

Involved in protein trafficking. May serve as a receptor for ARFRP1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SYS1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica SYS1
N.º de referencia del gen Q8N2H4
Alias de gen C20orf169; dJ453C12.4; dJ453C12.4.1; Protein SYS1 homolog; SYS1; Sys1 golgi trafficking protein; SYS1 Golgi-localized integral membrane protein homolog
Símbolos de los genes SYS1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 125-153 amino acids from the C-terminal region of human SYS1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90196
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.