Learn More
SGE™ Jeringas con válvulas
Descripción
- Bajo grado de contaminación cruzada por la jeringa
- Reducción de la interacción de muestras inespecíficas
- Aumento de la recuperación de analitos
- Ideal para el almacenamiento y transporte de muestras o para presurizar muestras antes de la inyección
- Material: Vidrio de borosilicato, émbolo de PTFE (estanco al gas)
Con aguja extraíble
- Longitud de la aguja: 50 mm
- Calibre: 23
- Diámetro externo: 0,63mm
- Diámetro interno: 0,2mm
- Punta cónica
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato, PTFE (émbolo) |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento y transporte de muestras o para presurizar muestras antes de la inyección |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tipo de producto | Jeringa |
| Volumen (métrico) | 2,5 ml |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Tipo de conexión | Extraíble |