Learn More
Masterflex™ Bomba de infusión/extracción programable y de jeringa múltiple
Descripción
- El programa integrado le permite introducir hasta ocho comandos para realizar una variedad de funciones. Puede incluso repetir comandos hasta diez veces; todos los ajustes se almacenan en memoria no volátil.
- Las bombas tienen un amplio rango dinámico (100 000:1) que permite caudales desde un flujo lento hasta un flujo constante.
- La interfaz RS-232 le permite operar su bomba desde un ordenador personal utilizando unos pocos comandos simples, algo muy práctico para conectar bombas en cadena de tipo margarita.
- La pantalla LCD alfanumérica retroiluminada le guiará a través de los procedimientos de configuración y funcionamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | Velocidad máxima por jeringa de 147 ml/min |
| Conectores | Interfaz RS-232 |
| Incluye | Cable de 6 pies con enchufe con toma de tierra (enchufe estándar de EE. UU. en el modelo de 115 VCA y enchufe europeo en modelos de 230 VCA) |
| Fuerza lineal (imperial) | 40 lb |
| Reproducibilidad | ±0,2% |
| Requisitos eléctricos | 230 V CA |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
| Número de canales | 10 |
| Altura total (imperial) | 12 pulg |
| Longitud global (imperial) | 11 pulg |
| Mostrar más |