Learn More
Hamilton™ Jeringas de aguja cementada personalizadas
Código de producto. 10491245
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
25 ml
Tipo de producto:
Aguja de jeringa
estanco a los gases
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de producto unitSize
10491245 25 μl estanco a los gases cada uno
11518024 10 μl estanco a los gases cada uno
10595705 100 μl Aguja de jeringa cada uno
10194402 100 μl estanco a los gases 1 PCS
10281973 250 μl Aguja de jeringa cada uno
10201242 250 μl estanco a los gases cada uno
10234272 25 ml Aguja de jeringa cada uno
10175122 50 μl estanco a los gases cada uno
10349551 500 μl Aguja de jeringa cada uno
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10491245
Brand: Hamilton™ 80208
This item is not returnable. View return policy
La versión estanca a los gases de las jeringas de la serie original 700.
  • Ideal para dispensar volúmenes de 1 hasta 500 μl
  • Una variedad de volúmenes, longitudes y calibres disponibles
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Calibre de aguja Calibre personalizado
Diámetro interior (métrico) 0,729 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,75 mm
Tipo de producto estanco a los gases
Presión máxima 68,9 bar
Temperatura máxima 50 °C
Modelo 1702
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1 unidad
Volumen (métrico) 25 μl
Longitud de la aguja (métrico) Aguja personalizada
Estilo de punta de aguja Personalizado
Tipo de conexión Cementada