Learn More
Hamilton™ Jeringa
Código de producto. 10023684
Change view
Click to view available options
Volumen de la muestra (métrico):
2,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen de la muestra (métrico) unitSize
10023684 2,5 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10023684
Marca: Hamilton™ 830040
Especificaciones
Volumen de la muestra (métrico) 2,5 ml
Diámetro interior del tubo (métrico) 7,29 mm
Diámetro exterior del tubo (métrico) 9,53 mm
Modelo 1002 TLL SYR
Tipo Jeringa