missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SYP-5, MedChemExpress

Código de producto. p-200098614
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16499676 50 mg 50 miligramos
16474416 100 mg 100 miligramos
16465857 5 mg 5 miligramos
16433128 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16499676

Marca: Medchem Express HY100693

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SYP-5 is a novel HIF-1 inhibitor, suppresses tumor cells invasion and angiogenesis.

SYP-5 is a novel HIF-1 inhibitor, suppresses tumor cells invasion and angiogenesis.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SYP-5
CAS 1384268-04-5
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16O3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (106.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(O)C(C=CC(C)(C)O2)=C2C=C1)/C=C/C3=CC=CS3
Peso molecular (g/mol) 312.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.38
Porcentaje de pureza 98.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.