Learn More
Agua de mar sintética para ASTM 665 / IP 135
Un reactivo analítico de alta calidad fabricado y certificado conforme para su uso con el Método de prueba estándar ASTM D 665 / IP 135 para las características de prevención de la oxidación del aceite mineral inhibido en presencia de agua.
136.00€ - 530.00€
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16070420
Ver documentos Detalles de la promoción
Paragon Scientific
SSWS-30
10 x 30 mL
150.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
16080420
Ver documentos Detalles de la promoción
Paragon Scientific
SSWS-300
300 mL
136.00€
300 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
16090420
Ver documentos Detalles de la promoción
Paragon Scientific
SSWS-500
500 mL
242.00€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
16000430
Ver documentos Detalles de la promoción
Paragon Scientific
SSWS-5L
5 L
530.00€
5 litros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Un reactivo analítico sintético en agua de mar fabricado de acuerdo con la norma ASTM D 665 / IP 135.
  • Se proporciona un certificado que incluye una estimación de la incertidumbre de fabricación.
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los requisitos de los métodos de ensayo de la ASTM e IP para la preparación de reactivos.
  • Envasado adecuadamente en paquetes de una sola dosis o de varias dosis.
  • Rentable y ahorro de tiempo
  • Certificado de fabricación y MSDS incluidos
  • 12 meses de vida útil.