Learn More
Agua de mar sintética para ASTM 665/IP 135, Paragon Scientific™
Descripción
- Un reactivo analítico sintético en agua de mar fabricado de acuerdo con la norma ASTM D 665 / IP 135.
- Se proporciona un certificado que incluye una estimación de la incertidumbre de fabricación.
- Garantiza el pleno cumplimiento de los requisitos de los métodos de ensayo de la ASTM e IP para la preparación de reactivos.
- Envasado adecuadamente en paquetes de una sola dosis o de varias dosis.
- Rentable y ahorro de tiempo
- Certificado de fabricación y MSDS incluidos
- 12 meses de vida útil.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM 665, IP 135 |
| Cantidad | 300 mL |