Learn More
Agua de mar sintética para ASTM 665/IP 135, Paragon Scientific™
Código de producto. 16000430
Change view
Click to view available options
Cantidad:
300 mL
500 mL
10 x 30 mL
5 L
Tamaño de la unidad:
300 ml
5 litros
500 ml
paquete de 10
16000430 5 L 5 litros
16070420 10 x 30 mL paquete de 10
16080420 300 mL 300 ml
16090420 500 mL 500 ml
4 options
Código de producto. 16000430
Marca: Paragon Scientific SSWS5L
Un reactivo analítico de alta calidad fabricado y certificado conforme para su uso con el Método de prueba estándar ASTM D 665 / IP 135 para las características de prevención de la oxidación del aceite mineral inhibido en presencia de agua.
  • Un reactivo analítico sintético en agua de mar fabricado de acuerdo con la norma ASTM D 665 / IP 135.
  • Se proporciona un certificado que incluye una estimación de la incertidumbre de fabricación.
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los requisitos de los métodos de ensayo de la ASTM e IP para la preparación de reactivos.
  • Envasado adecuadamente en paquetes de una sola dosis o de varias dosis.
  • Rentable y ahorro de tiempo
  • Certificado de fabricación y MSDS incluidos
  • 12 meses de vida útil.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM 665, IP 135
Cantidad 5 L