Learn More
Syngene™ Pantalla de conversión de luz visible
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8011046 Tienda Syngene Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistemas G:BOX
Sistemas IG/UG y DG
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12894058 Sistemas IG/UG y DG cada uno
12804068 Sistemas G:BOX cada uno
2 options
Código de producto. 12894058
Marca: Syngene™ GECONVERT5
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice el convertidor de luz visible combinado con el transiluminador UV. La pantalla de conversión de luz visible de Syngene™ proporciona una superficie blanca para visualizar geles de proteínas visibles.
  • El convertidor de luz visible, en combinación con un transiluminador UV, proporciona una superficie blanca para visualizar geles de proteínas visibles.
Especificaciones
Intensidad Fijo
Longitud de onda 302 nm
Descripción UV (White)
Para utilizar con (equipo) Sistemas IG/UG y DG
Tipo Converter Plate