Descripción
La nueva generación de G:BOX con cámara de alta resolución y software GeneSys controlado por aplicación para todos los requisitos de fluorescencia.
Sistema de documentación y análisis de geles
Sistema de documentación y análisis de geles
- Sistema modular
- Sala oscura hermética a la luz apta para fluorescencia y actualizable para quimioluminiscencia
- Cámara de 3,8 MP y 16 bits con enfoque automático, exposición automática y captura en serie
- Control de integración: Capture bandas tenues o funciones de cualquier gel
- Campo neutro para la corrección de fondo
- Opciones de selección de filtros para la detección de una amplia gama de colorantes y tinciones
- El software GeneSys incluye una base de datos de cientos de aplicaciones
- El sistema incluye una lente de zoom accionada por motor de serie y una rueda de filtro accionada por motor
- La iluminación interna procede de un transiluminador UV opcional o de un modelo LED de luz azul para ampliar aún más las aplicaciones posibles con G:BOX F3
- Con copias ilimitadas de software de análisis GeneTools
- Geles de electroforesis: bromuro de etidio, azul de Coomassie, tinción de plata, SYBR™ Gold, SYBR™ Green, SYBR™ Safe, GelStar™, SYPRO™ Red , SYPRO™ Ruby, SYPRO™ Orange, fluoresceína, Rhodamine Red™, Texas Red™, Pro-Q™ Diamond y Deep Purple™
- Fluorescencia ampliada: para su uso con el módulo de iluminación EPI RGB
- Placas de agar
- Células en matraces
- Autorradiografías
- Membranas
- Manchas y slot blots
- Placas de TLC
- Placas de microvaloración
- Matrices de gran tamaño
Especificaciones
Especificaciones
| Intensidad | Fijo |
| Longitud de onda | 302 nm |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas G:BOX |
| Tipo | Luz UV Epi, onda media |