Learn More
Syngene™ Módulo de luz UV Epi
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12834068 Tienda Syngene Productos
Change view
Click to view available options
Longitud de onda:
254 nm
254 nm, 365 nm
302 nm
302 nm, 254 nm
302 nm, 365 nm
365 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de onda unitSize
12834068 254 nm, 365 nm cada uno
12844068 302 nm, 254 nm cada uno
12804058 254 nm cada uno
12824068 302 nm, 365 nm cada uno
12884048 302 nm cada uno
12894048 365 nm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12834068 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor EPIMODSWLW
Software GeneSys controlado para todos los requisitos de fluorescencia. El módulo de luz UV Epi Syngene™ es un módulo de luz opcional con cámara de alta resolución. Sistema de documentación y análisis de geles
La nueva generación de G:BOX con cámara de alta resolución y software GeneSys controlado por aplicación para todos los requisitos de fluorescencia.
Sistema de documentación y análisis de geles
  • Sistema modular
  • Sala oscura hermética a la luz apta para fluorescencia y actualizable para quimioluminiscencia
  • Cámara de 3,8 MP y 16 bits con enfoque automático, exposición automática y captura en serie
  • Control de integración: Capture bandas tenues o funciones de cualquier gel
  • Campo neutro para la corrección de fondo
  • Opciones de selección de filtros para la detección de una amplia gama de colorantes y tinciones
  • El software GeneSys incluye una base de datos de cientos de aplicaciones
  • El sistema incluye una lente de zoom accionada por motor de serie y una rueda de filtro accionada por motor
  • La iluminación interna procede de un transiluminador UV opcional o de un modelo LED de luz azul para ampliar aún más las aplicaciones posibles con G:BOX F3
  • Con copias ilimitadas de software de análisis GeneTools
Aplicaciones:
  • Geles de electroforesis: bromuro de etidio, azul de Coomassie, tinción de plata, SYBR™ Gold, SYBR™ Green, SYBR™ Safe, GelStar™, SYPRO™ Red , SYPRO™ Ruby, SYPRO™ Orange, fluoresceína, Rhodamine Red™, Texas Red™, Pro-Q™ Diamond y Deep Purple™
  • Fluorescencia ampliada: para su uso con el módulo de iluminación EPI RGB
  • Placas de agar
  • Células en matraces
  • Autorradiografías
  • Membranas
  • Manchas y slot blots
  • Placas de TLC
  • Placas de microvaloración
  • Matrices de gran tamaño
Especificaciones
Intensidad Fijo
Longitud de onda 254 nm, 365 nm
Para utilizar con (equipo) Sistemas G:BOX
Tipo Luz UV Epi, onda corta y larga