Learn More
SynGAP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 509.25€
Especificaciones
| Antígeno | SynGAP |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:20 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18489611
|
Novus Biologicals
NBP1-87841-25ul |
25 μL |
280.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18200847
|
Novus Biologicals
NBP1-87841 |
0.1 mL |
539.00€ 509.25€ / 0.10 ml Ahorro 29.75€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SynGAP Polyclonal specifically detects SynGAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| SynGAP | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| DKFZp761G1421, KIAA1938135kDa, MRD5, synaptic Ras GTPase activating protein 1, synaptic Ras GTPase activating protein 1 homolog (rat), Synaptic Ras-GAP 1 | |
| SYNGAP1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:20 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Neuroscience | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 8831 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:LHLYRDSDKKRKKDKAGYVGLVTVPVATLAGRHFTEQWYPVTLPTGSGGSGGMGSGGGGGSGGGSGGKGKGGCPAVRLKARYQ | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only