Learn More
Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17288029 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
NEO2
NEO2ALPHABT
NEO2ALPHAT
NEO2M
NEO2MALPHA
NEO2MALPHAB
NEO2MALPHABT
NEO2MALPHAT
NEO2MB
NEO2MBT
NEO2MON
NEO2MT
NEO2S
NEO2SALPHA
NEO2SM
NEO2SMALPHA
NEO2SMALPHAB
NEO2SMB
NEO2T
Código de producto. 17288029
Marca: Agilent BioTek N2MONSN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
BioTek Synergy Neo2 multi-mode microplate reader features patented Hybrid Technology, with independent optical paths that ensure excellent performance in all detection modes. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
  • Diseñado para el laboratorio de cribado, con velocidad y rendimiento ultraalto.
  • Los monocromadores cuádruples de ancho de banda variable, la óptica sensible basada en filtros de alta transmisión, el láser TRF y hasta 4 PMT proporcionan mediciones ultrarrápidas con excelentes resultados.
  • Para una automatización sencilla y alto rendimiento
  • Los cubos de filtro etiquetados con códigos de barras ayudan a agilizar los flujos de trabajo y a limitar los errores.
  • Synergy NEO2 presenta Hybrid Technology patentada por Agilent BioTeks, con sus rutas ópticas independientes que garantizan un rendimiento sin concesiones en todos los modos de detección.
  • Los controles ambientales avanzados, incluido el control de CO2/O2, la incubación a 65 °C y la agitación variable, respaldan los ensayos de células vivas
  • La detección basada en células se optimiza con iluminación inferior directa.
  • El potente software Gen5 ofrece un control completo del lector, un potente análisis de datos y automatización e integración de LIMS.
  • Hybrid Technology patentada con filtro independiente y óptica basadas en monocromador
  • Velocidades de procesamiento de placas ultrarrápidas con varios detectores PMT
  • Dos láseres: láser para TRF, TR-FRET y detección Alpha basada en láser
  • Monocromadores cuádruples científicos de ancho de banda variable para ofrecer una sensibilidad y flexibilidad óptimas
  • Entorno controlado y detección de fondo directa para ensayos de células vivas
    Software Gen5 para el control y la automatización completos y la integración de LIMS en automatización y LIMS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de absorbencia De 230 a 999 nm, incrementos de 1 nm
Exactitud Mono ± 2 n, < 1 % a 2,0 D.E., < 3 % a 3,0 D.E.
Certificaciones/conformidad CE and TUV marked. RoHS compliant.
Intervalo de concentración de CO2 Opcional: Intervalo: De 0 a 20 % (CO2); control de resolución de 1 a 19 % (O2): + 0,1 % (CO2 y O2)Estabilidad: De + 0,2 % a 5% de CO2; de + 0,2 % a 1 % (O2)Solo están disponibles los modelos para CO2/O2 o CO2
Fondo (métrico) 52.5 cm
Fondo (imperial) 20,7 in
Temperatura de la incubadora ± 0,2 °C a 37 °C
Agitación Lineal, orbital, doble orbital
Intervalo dinámico 0 to 4 OD
Volumen de dispensación De 5 a 1000 µl en incrementos de 1 µl
Para utilizar con (aplicación) HTS, biomarcador, ácido nucleico, cuantificación de proteínas, cinética rápida, HTRF, SNP, TR FRET, BRET, citocinas, ELISA, FP
Altura (imperial) 16,1 in
Altura (métrico) 41 cm
Incluye Monocromador: ABS; FI y LUM
Modelo NEO2MON
Tipo de producto Lector de microplacas multimodo
Consumo de energía 250 W max.
Resolución 0,0001 OD
Peso (imperial) 78 lb.
Peso (métrico) 35 kg
Anchura (imperial) 15,4 in
Anchura (métrico) 39 cm
Tipo de detector Photodiode, Fluorescence/Alpha: Dual PMT or Single PMT (option)
Software Type Gen5 Data Analysis Software, Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option)
Fuente de luz Xenon Flash