Learn More
Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17288009 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
NEO2
NEO2ALPHABT
NEO2ALPHAT
NEO2M
NEO2MALPHA
NEO2MALPHAB
NEO2MALPHABT
NEO2MALPHAT
NEO2MB
NEO2MBT
NEO2MON
NEO2MT
NEO2S
NEO2SALPHA
NEO2SM
NEO2SMALPHA
NEO2SMALPHAB
NEO2SMB
NEO2T
Código de producto. 17288009
Marca: Agilent BioTek N2SN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
BioTek Synergy Neo2 multi-mode microplate reader features patented Hybrid Technology, with independent optical paths that ensure excellent performance in all detection modes. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
  • Control de temperatura: incubación 4-Zone a 70 °C con Condensation Control
  • Monocromadores cuádruples científicos con ancho de banda continuamente variable para ofrecer una sensibilidad óptima
  • Sistema de filtración de alto rendimiento
  • Velocidades de procesamiento de placas ultrarrápidas con varios detectores PMT
  • Opciones de células vivas: Entorno controlado y detección directa del fondo
  • Impulsado por el mejor software Gen5 de su clase para la recopilación y el análisis de datos
  • Con software Gen5 Secure
  • Incluye PMT superior doble para fluorescencia y luminiscencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de absorbencia De 230 a 999 nm, incrementos de 1 nm
Exactitud Monochromator: ±2 nm; <1% at 2.0 OD, <3% at 3.0 OD
Certificaciones/conformidad Marcado CE y TUV.
Intervalo de concentración de CO2 0 to 20%
Fondo (métrico) 52,5 cm
Fondo (imperial) 20,7 in
Temperatura de la incubadora ± 0,2 °C a 37 °C
Agitación Lineal, orbital, doble orbital
Intervalo dinámico De 0 a 4,0 de diámetro externo
Volumen de dispensación 5 to 1000 μL, 1 μL increments
Para utilizar con (aplicación) HTS, biomarcador, ácido nucleico, cuantificación de proteínas, cinética rápida, HTRF, SNP, TR FRET, BRET, citocinas, ELISA, FP
Altura (imperial) 16,1 in
Altura (métrico) 41 cm
Linealidad ≤ 1 % de 0 a 3 de diámetro externo
Incluye Absorbancia UV-vis, FI (intensidad de fluorescencia)/FP (polarización de fluorescencia)/TRF (fluorescencia con resolución temporal), luminiscencia
Modelo NEO2
Tipo de producto Lector de microplacas multimodo
Consumo de energía 250 W max.
Resolución 0,0001 OD
Peso (imperial) 78 lb
Peso (métrico) 35 kg
Anchura (imperial) 15,4 in
Anchura (métrico) 39 cm
Tipo de detector Absorbancia UV-vis, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, polarización de fluorescencia, fluorescencia con resolución temporal, Alpha, Fluorescence/Alpha: Dual PMT or Single PMT (option)
Software Type Software de análisis de datos Gen5™, Gen5 Secure para el cumplimiento de la parte 11 de 21 CFR (opcional), Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option)
Fuente de luz Flash de xenón