Learn More
Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
NEO2
NEO2ALPHABT
NEO2ALPHAT
NEO2M
NEO2MALPHA
NEO2MALPHAB
NEO2MALPHABT
NEO2MALPHAT
NEO2MB
NEO2MBT
NEO2MON
NEO2MT
NEO2S
NEO2SALPHA
NEO2SM
NEO2SMALPHA
NEO2SMALPHAB
NEO2SMB
NEO2T
Description
- Monocromadores cuádruples científicos con ancho de banda continuamente variable para ofrecer una sensibilidad óptima
- Sistema de filtración de alto rendimiento
- Velocidades de procesamiento de placas ultrarrápidas con varios detectores PMT
- Opciones de células vivas: Entorno controlado y detección directa del fondo
- Impulsado por el mejor software Gen5 de su clase para la recopilación y el análisis de datos
- Con software Gen5 Secure
- Incluye PMT superior único para fluorescencia y luminiscencia
Specifications
Specifications
| Intervalo de absorbencia | De 230 a 999 nm, incrementos de 1 nm |
| Exactitud | Monochromator: ±2 nm; <1% at 2.0 OD, <3% at 3.0 OD |
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE y TUV |
| Intervalo de concentración de CO2 | 0 to 20% |
| Fondo (métrico) | 52,5 cm |
| Fondo (imperial) | 20,7 in |
| Temperatura de la incubadora | ± 0,2 °C a 37 °C |
| Agitación | Lineal, orbital, doble orbital |
| Intervalo dinámico | De 0 a 4,0 D.E. |
| Volumen de dispensación | 5 to 1000 μL, 1 μL increments |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction