Learn More
Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
NEO2
NEO2ALPHABT
NEO2ALPHAT
NEO2M
NEO2MALPHA
NEO2MALPHAB
NEO2MALPHABT
NEO2MALPHAT
NEO2MB
NEO2MBT
NEO2MON
NEO2MT
NEO2S
NEO2SALPHA
NEO2SM
NEO2SMALPHA
NEO2SMALPHAB
NEO2SMB
NEO2T
Descripción
- Diseñado para el laboratorio de cribado, con velocidad y rendimiento ultraalto.
- Los monocromadores cuádruples de ancho de banda variable, la óptica sensible basada en filtros de alta transmisión, el láser TRF y hasta 4 PMT proporcionan mediciones ultrarrápidas con excelentes resultados.
- Para una automatización sencilla y alto rendimiento
- Los cubos de filtro etiquetados con códigos de barras ayudan a agilizar los flujos de trabajo y a limitar los errores.
- Synergy NEO2 presenta Hybrid Technology patentada por Agilent BioTeks, con sus rutas ópticas independientes que garantizan un rendimiento sin concesiones en todos los modos de detección.
- Los controles ambientales avanzados, incluido el control de CO2/O2, la incubación a 65 °C y la agitación variable, respaldan los ensayos de células vivas
- La detección basada en células se optimiza con iluminación inferior directa.
- El potente software Gen5 ofrece un control completo del lector, un potente análisis de datos y automatización e integración de LIMS.
- Hybrid Technology patentada con filtro independiente y óptica basadas en monocromador
- Velocidades de procesamiento de placas ultrarrápidas con varios detectores PMT
- Dos láseres: láser para TRF, TR-FRET y detección Alpha basada en láser
- Monocromadores cuádruples científicos de ancho de banda variable para ofrecer una sensibilidad y flexibilidad óptimas
- Entorno controlado y detección de fondo directa para ensayos de células vivas
Software Gen5 para el control y la automatización completos y la integración de LIMS en automatización y LIMS
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de absorbencia | De 230 a 999 nm, incrementos de 1 nm |
| Exactitud | Mono ± 2 n, < 1 % a 2,0 D.E., < 3 % a 3,0 D.E. |
| Certificaciones/conformidad | CE and TUV marked. RoHS compliant. |
| Intervalo de concentración de CO2 | Opcional: Intervalo: De 0 a 20 % (CO2); control de resolución de 1 a 19 % (O2): + 0,1 % (CO2 y O2)Estabilidad: De + 0,2 % a 5% de CO2; de + 0,2 % a 1 % (O2)Solo están disponibles los modelos para CO2/O2 o CO2 |
| Fondo (métrico) | 52.5 cm |
| Fondo (imperial) | 20,7 in |
| Temperatura de la incubadora | ± 0,2 °C a 37 °C |
| Agitación | Lineal, orbital, doble orbital |
| Intervalo dinámico | 0 to 4 OD |
| Volumen de dispensación | De 5 a 1000 µl en incrementos de 1 µl |
| Mostrar más |