Learn More
Agilent BioTek Synergy HTX Multi-Mode Microplate Reader
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17268059 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
S1A
S1L
S1LA
S1LF
S1LFA
S1LFTA
Incluye:
Absorbancia, incubación, agitación
Absorbancia, luminiscencia, fluorescencia (superior/inferior), alfa, incubación, agitación
Absorbancia, luminiscencia, fluorescencia (superior/inferior), fluorescencia de resolución temporal (TRF - modo secundario), alfa, incubación, agitación
Absorbancia, luminiscencia, incubación, agitación
Luminiscencia, fluorescencia (superior/inferior), alfa, incubación, agitación
Luminiscencia, incubación, agitación
Código de producto. 17268059
Marca: Agilent BioTek S1LFTASN
The BioTek Synergy HTX is a compact, economical multi-mode reader for 6- to 384-well microplates and Take3 microvolume plates. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
The BioTek Synergy HTX is a compact, economical multi-mode reader for 6- to 384-well microplates and Take3 microvolume plates. The unique dual optics design provides superior performance for UV-Vis absorbance, fluorescence, luminescence, and AlphaScreen/AlphaLISA workflows
With incubation and shaking, plus a dual reagent injector module, the system will meet all your assay requirements now and in the future. Synergy HTX is controlled by the easy-to-use, yet powerful, Gen5 software for data collection, analysis, exporting, and reporting.
Información de órdenes
Optional Accessories: Dual Reagent Dispenser Module, Gen5 Secure (for 21 CFR Part 11 Compliance), Fluorescence Test Plate, Absorbance Test Plate, Luminescence Test Plate, Patented BioCell 1 cm quartz vessel, Product Qualification Package, Take3/Take3 Trio.
Certifications
Con marcado CE y TUV
Compliance
CE and TUV marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de absorbencia 200 to 999 nm, 1 nm increments
Exactitud Absorbance: ±2 nm; <1% at 2.0 OD, <3% at 3.0 OD; Dispense: ±1 μL or 2%
Certificaciones/conformidad CE and TUV marked. RoHS compliant.
Fondo (métrico) 38 cm
Compatibilidad BioStack and Third Party Automation Compatible
Fondo (imperial) 15 in
Temperatura de la incubadora 4-Zone Incubation to 50°C with Condensation Control (±0.2°C at 37°C)
Velocidad de medición 31 sec. (96 wells), 80 sec. (384 wells)
Agitación Linear, Orbital
Intervalo dinámico Absorbance: 0 to 4 OD; Fluorescence Intensity/Luminesence: >6 decades
Altura (imperial) 10 in.
Frecuencia 50/60 Hz
Altura (métrico) 25.4 cm
Incluye Absorbancia, luminiscencia, fluorescencia (superior/inferior), fluorescencia de resolución temporal (TRF - modo secundario), alfa, incubación, agitación
Modelo S1LFTA
No. of Dispensers 2 bombas de jeringa
Tipo de producto Lector de microplacas multimodo
Conexiones USB 2
Tensión 100/240 V
Peso (imperial) 40 lb.
Peso (métrico) 18 kg
Anchura (imperial) 16 in.
Anchura (métrico) 40.6 cm
Tipos de placas 6- to 384-well Plates
Tipo de detector Photodiode, PMT
Software Type Gen5 Microplate Reader and Imager Software, Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option)
Fuente de luz Xenon Flash, Tungsten Halogen (Alpha Detection/Fluorescence Intensity)
Reading Options End Point, Kinetic, Spectral Scanning, Well Area Scanning