Learn More
Agilent BioTek Lector híbrido multimodo Synergy H1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17248069 Tienda Agilent BioTek Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
H1F
H1FG
H1M
H1M2
H1M2F
H1M2FG
H1M2G
H1MF
H1MFG
H1MG
Temperatura de la incubadora:
45 °C
Incubación 4-Zone a 45 °C
Temp. máx.: de 70 °C
Código de producto. Modelo Temperatura de la incubadora
17248069 H1M2G Temp. máx.: de 70 °C
17227999 H1F Incubación 4-Zone a 45 °C
17247999 H1FG 45 °C
17267999 H1M Incubación 4-Zone a 45 °C
17287999 H1MF Incubación 4-Zone a 45 °C
17228009 H1MG Incubación 4-Zone a 45 °C
17208009 H1MFG 45 °C
17288059 H1M2 Temp. máx.: de 70 °C
17208069 H1M2F Temp. máx.: de 70 °C
17228069 H1M2FG Temp. máx.: de 70 °C
10 options
Código de producto. 17248069
Marca: Agilent BioTek SH1M2GSN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
BioTek Synergy H1 is a modular multi-mode microplate reader, with monochromator-based optics and filter-based optics. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Incluye:
  • Software de agitación, incubación y estándar Gen5
  • Se incluye un cubo de filtro (a menos que se especifique lo contrario)
Usos:
  • Para fluorescencia y fluorescencia basada en filtro superior, fluorescencia con resolución temporal, absorbancia de UV-Vis TR-Fret, monocromador, luminiscencia filtrada y de luz completa
Notas:
  • Otros cubos de filtro y accesorios opcionales se solicitan por separado
  • Controlador de gas listo; el controlador de gas se solicita por separado
  • Control de temperatura: Incubación 4-Zone a 70 °C con Condensation Control
Certifications
CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de absorbencia Absorbance: 230 to 999 nm (1 nm increments)
Exactitud &plusnm;2 nm
Certificaciones/conformidad CE and TUV marked. RoHS compliant.
Intervalo de concentración de CO2 0 to 20%
Fondo (métrico) 46.4 cm
Compatibilidad BioStack and Third Party Automation Compatible
Fondo (imperial) 18.3 in.
Temperatura de la incubadora Temp. máx.: de 70 °C
Velocidad de medición 96 pocillos: 11 segundos, 384 pocillos: 22 segundos
Agitación Lineal, orbital, doble orbital
Intervalo dinámico 0 to 4 OD
Volumen de dispensación De 5 a 1000 µl en incrementos de 1 µl
Altura (imperial) 13 in.
Frecuencia 50/60 Hz
Altura (métrico) 33 cm
Incluye Compatible with gas controller; Variable bandwidth monochromator fluorescence; Monochromator absorbance; Full-light luminescence; Time resolved fluorescence
Tecnología de medición Proprietary Hybrid Technology
Modelo H1M2G
No. of Dispensers 2 bombas de jeringa
Tipo de producto Lector de microplacas multimodo
Consumo de energía 130 W máx.
Resolución ±0.1% (CO2 and O2)
Sensibilidad 2.5 to 4 pM monochromators, 0.25 pM filters fluorescence, 20 amol ATP monochromator, 10 amol ATP filter luminescence, 1.2 mP fluorescence polarization, Europium 40 fM with filters, 1200 fM with monos time resolved fluorescence
Intervalo de longitud de onda Absorbancia de 230 a 999 nm, intensidad de fluorescencia de 250 a 700 nm
Peso (imperial) 55 lb
Peso (métrico) 24,95 kg
Anchura (imperial) 14.8 in.
Anchura (métrico) 37.5 cm
Tipos de placas Microplaca, Take3 Micro-volume Plates
Tipo de detector Photodiode, PMT
Software Type Gen5 Microplate Reader and Imager Software, Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option)
Fuente de luz Flash de xenón
Reading Options End Point, Kinetic, Spectral Scanning, Well Area Scanning