Learn More
Agilent BioTek Lector híbrido multimodo Synergy H1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17247999 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
H1F
H1FG
H1M
H1M2
H1M2F
H1M2FG
H1M2G
H1MF
H1MFG
H1MG
Temperatura de la incubadora:
45 °C
Incubación 4-Zone a 45 °C
Temp. máx.: de 70 °C
Código de producto. 17247999
Marca: Agilent BioTek SH1FGSN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
BioTek Synergy H1 is a modular multi-mode microplate reader, with monochromator-based optics and filter-based optics. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
  • La óptica del monocromador utiliza un diseño de rejilla de cuatro cuadrantes de tercera generación que permite trabajar en cualquier longitud de onda de excitación o emisión con un paso de 1 nm
  • Admite intensidad de fluorescencia superior e inferior, absorbancia UV-visible y detección de luminiscencia de alto rendimiento
  • Módulo de filtro completamente independiente; incluye su propia fuente de luz y un sistema de selección de longitud de onda de base dicroica de alto rendimiento
  • Admite modos de detección avanzados, como polarización de fluorescencia, TR-FRET y fluorescencia con resolución temporal y luminiscencia filtrada (por ejemplo, BRET)
  • Compatible con el controlador de gas para el control y supervisión de CO2 y O2
  • Compatible con Take3 placa de microvolumen: muestras de hasta 2 μl se puede medir el volumen en l; especialmente útil cuando se trabaja con muestras valiosas, para una cuantificación rápida y precisa de ADN/ARN a 260 nm
  • Incluye software Gen5 para el control de lectores, análisis de datos avanzado y exportación flexible de Excel en un paquete de software
  • Control de temperatura: Incubación 4-ZoneTM a 45 °C con Condensation ControlTM
Especificaciones
  • Métodos de lectura: Criterio de valoración, cinético, barrido espectral y barrido del área del pocillo
  • Tipos de microplaca: Placas de 6 y 384 pocillos
  • Agitación; lineal, orbital, doble orbital
  • Automatización: Compatible con BioStack y automatización de terceros; compatible con incubadora automatizada BioSpa 8
  • Intervalo de control de CO2 y O2: de 0 a 20 % (CO2); de 1 a 19 % (O2)
  • Resolución de control de CO2 y O2: + 0,1 % (CO2 y O2)
  • Estabilidad de control de CO2 y O2: de + 0,2 % a 5 % de CO2; de + 0,2 % a 1 % de O2
  • Alimentación eléctrica: 130 W máx.
  • Dimensiones (F x An x Al): 47,2 x 39,1 x 32,8 cm
  • Peso: 22,5kg
Modelo: BTH1FG
Con luminiscencia a plena luz, fluorescencia dicroica/filtro, polarización de fluorescencia, fluorescencia con resolución temporal, luminiscencia filtrada, control de temperatura a 45 °C
Modelo: BTH1FDG
Con luminiscencia a plena luz, fluorescencia dicroica/filtro, polarización de fluorescencia, fluorescencia con resolución temporal, luminiscencia filtrada, control de temperatura a 45 °C
Sistema de inyección de reactivos doble para automatizar ensayos de inyección/lectura, como ensayos de canales iónicos o ensayos de luminiscencia flash
Modelo: BTH1FMG
Con fluorescencia de monocromador, absorbancia de monocromador, luminiscencia a plena luz, fluorescencia dicroica/filtro, polarización de fluorescencia, fluorescencia con resolución temporal, luminiscencia filtrada, control de temperatura a 45 °C
Información de órdenes
El módulo de gas debe adquirirse por separado (BT1210007 o BT12310008)
Certifications
CE marked
Compliance
Cumple la RoHS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de absorbencia Absorbance: 230 to 999 nm (1 nm increments)
Exactitud Absorbance: ±2 nm; Dispenser: ±1 μL or 2%
Certificaciones/conformidad Con marcado CE y TUV
Intervalo de concentración de CO2 0 to 20%
Fondo (métrico) 47,2 cm
Compatibilidad Controladores de gas
Fondo (imperial) 18.3 in.
Temperatura de la incubadora 45 °C
Velocidad de medición 96 pocillos: 11 segundos, 384 pocillos: 22 segundos
Agitación Lineal, orbital, doble orbital
Intervalo dinámico De 0 a 4,0 de diámetro externo
Volumen de dispensación 5 to 1000 μL, 1 μL increments
Altura (imperial) 12,9 in
Frecuencia 50/60 Hz
Altura (métrico) 32,8 cm
Incluye Compatible with gas controller; Full-light luminescence; Filter/dichroic fluorescence; Fluorescence polarization; Time resolved fluorescence; Filtered luminescence
Tecnología de medición Tecnología híbrida patentada
Modelo H1FG
No. of Dispensers 2 bombas de jeringa
Tipo de producto Lector de microplacas multimodo
Consumo de energía 130 W máx.
Resolución ±0.1% (CO2 and O2)
Sensibilidad Monocromadores de 2,5 pM a 4 pM, filtros de fluorescencia de 0,25 pM, monocromador de ATP de 20 amol, luminiscencia de filtro de ATP de 10 amol, polarización de fluorescencia de 1,2 mP, europio 40 fM con filtros, 1200 fM con fluorescencia con resolución temporal mono
Intervalo de longitud de onda Intensidad de fluorescencia de 200 a 700 nm, luminiscencia de 300 a 700 nm, polarización de fluorescencia de 320 a 700 nm, fluorescencia con resolución temporal de 200 a 700 nm
Peso (imperial) 50 lb
Peso (métrico) 22,5 kg
Anchura (imperial) 15,4 in
Anchura (métrico) 39,1 cm
Tipos de placas Placas de 6 y 384 pocillos, Take3 Micro-volume Plates
Tipo de detector Fotodiodo, PMT, PMT
Software Type Software de análisis de datos Gen5™, Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option)
Fuente de luz Flash de xenón
Reading Options End Point, Kinetic, Spectral Scanning, Well Area Scanning