Learn More
Agilent BioTek Lector híbrido multimodo Synergy H1
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
H1F
H1FG
H1M
H1M2
H1M2F
H1M2FG
H1M2G
H1MF
H1MFG
H1MG
Temperatura de la incubadora:
45 °C
Incubación 4-Zone a 45 °C
Temp. máx.: de 70 °C
Descripción
Incluye:
- Software de agitación, incubación y estándar Gen5
- Se incluye un cubo de filtro (a menos que se especifique lo contrario)
Usos:
- Para fluorescencia y fluorescencia basada en filtro superior, fluorescencia con resolución temporal, absorbancia de UV-Vis TR-Fret, monocromador, luminiscencia filtrada y de luz completa
Notas:
- Otros cubos de filtro y accesorios opcionales se solicitan por separado
- Controlador de gas listo; el controlador de gas se solicita por separado
- Control de temperatura: Incubación 4-Zone a 70 °C con Condensation Control
Certifications
CE marked
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de absorbencia | Absorbance: 230 to 999 nm (1 nm increments) |
| Exactitud | ±2 nm |
| Certificaciones/conformidad | CE and TUV marked. RoHS compliant. |
| Intervalo de concentración de CO2 | 0 to 20% |
| Fondo (métrico) | 46.4 cm |
| Compatibilidad | BioStack and Third Party Automation Compatible |
| Fondo (imperial) | 18.3 in. |
| Temperatura de la incubadora | Temp. máx.: de 70 °C |
| Velocidad de medición | 96 pocillos: 11 segundos, 384 pocillos: 22 segundos |
| Agitación | Lineal, orbital, doble orbital |
| Mostrar más |