Learn More
Agilent BioTek Lector híbrido multimodo Synergy H1
Tienda Agilent BioTek Productos
Descripción
- La óptica del monocromador utiliza un diseño de rejilla de cuatro cuadrantes de tercera generación que permite trabajar en cualquier longitud de onda de excitación o emisión con un paso de 1 nm
- Admite intensidad de fluorescencia superior e inferior, absorbancia UV-visible y detección de luminiscencia de alto rendimiento
- Módulo de filtro completamente independiente; incluye su propia fuente de luz y un sistema de selección de longitud de onda de base dicroica de alto rendimiento
- Admite modos de detección avanzados, como polarización de fluorescencia, TR-FRET y fluorescencia con resolución temporal y luminiscencia filtrada (por ejemplo, BRET)
- Compatible con el controlador de gas para el control y supervisión de CO2 y O2
- Compatible con Take3 placa de microvolumen: muestras de hasta 2 μl se puede medir el volumen en l; especialmente útil cuando se trabaja con muestras valiosas, para una cuantificación rápida y precisa de ADN/ARN a 260 nm
- Incluye software Gen5 para el control de lectores, análisis de datos avanzado y exportación flexible de Excel en un paquete de software
- Control de temperatura: Incubación 4-ZoneTM a 45 °C con Condensation ControlTM
Especificaciones
- Métodos de lectura: Criterio de valoración, cinético, barrido espectral y barrido del área del pocillo
- Tipos de microplaca: Placas de 6 y 384 pocillos
- Agitación; lineal, orbital, doble orbital
- Automatización: Compatible con BioStack y automatización de terceros; compatible con incubadora automatizada BioSpa 8
- Intervalo de control de CO2 y O2: de 0 a 20 % (CO2); de 1 a 19 % (O2)
- Resolución de control de CO2 y O2: + 0,1 % (CO2 y O2)
- Estabilidad de control de CO2 y O2: de + 0,2 % a 5 % de CO2; de + 0,2 % a 1 % de O2
- Alimentación eléctrica: 130 W máx.
- Dimensiones (F x An x Al): 47,2 x 39,1 x 32,8 cm
- Peso: 22,5kg
Modelo: BTH1FG
Con luminiscencia a plena luz, fluorescencia dicroica/filtro, polarización de fluorescencia, fluorescencia con resolución temporal, luminiscencia filtrada, control de temperatura a 45 °C
Modelo: BTH1FDG
Con luminiscencia a plena luz, fluorescencia dicroica/filtro, polarización de fluorescencia, fluorescencia con resolución temporal, luminiscencia filtrada, control de temperatura a 45 °C
Sistema de inyección de reactivos doble para automatizar ensayos de inyección/lectura, como ensayos de canales iónicos o ensayos de luminiscencia flash
Modelo: BTH1FMG
Con fluorescencia de monocromador, absorbancia de monocromador, luminiscencia a plena luz, fluorescencia dicroica/filtro, polarización de fluorescencia, fluorescencia con resolución temporal, luminiscencia filtrada, control de temperatura a 45 °C
Información de órdenes
El módulo de gas debe adquirirse por separado (BT1210007 o BT12310008)
Certifications
CE marked
Compliance
Cumple la RoHS
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de absorbencia | Absorbance: 230 to 999 nm (1 nm increments) |
| Exactitud | Absorbance: ±2 nm; Dispenser: ±1 μL or 2% |
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE y TUV |
| Intervalo de concentración de CO2 | 0 to 20% |
| Fondo (métrico) | 47,2 cm |
| Compatibilidad | Controladores de gas |
| Fondo (imperial) | 18.3 in. |
| Temperatura de la incubadora | 45 °C |
| Velocidad de medición | 96 pocillos: 11 segundos, 384 pocillos: 22 segundos |
| Agitación | Lineal, orbital, doble orbital |
| Mostrar más |