missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Syndecan-4 Antibody (336304) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB29181JF635
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Syndecan-4 Monoclonal antibody specifically detects Syndecan-4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
Especificaciones
| Syndecan-4 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 635 | |
| amphiglycan, MGC22217, ryudocan, Ryudocan core protein, SYND4ryudocan amphiglycan, syndecan 4, syndecan 4 (amphiglycan, ryudocan), syndecan proteoglycan 4, syndecan-4 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Syndecan-4, Ser20-Glu145, Accession # P31431 | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Signaling, Neuroscience | |
| 6385 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 336304 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido